Diphenyl-N-cyanocarbonimidate 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
297210100 297210500
ACRO297210100EA 113 EUR
ACRO297210100 ACRO297210500
Diphenyl-N-cyanocarbonimidate 97%
Diphenyl-N-cyanocarbonimidate
CAS No.: 79463-77-7
Formula: C₁₄H₁₀N₂O₂
Pto. de fusión: 155…160 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010380
Núm. CAS: 79463-77-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 155 to 160 °C
Assay ≥96.0 %