6-Chloro-2-benzoxazolethiol 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
297300050 297300250
ACRO297300050EA 28.4 EUR
ACRO297300050 ACRO297300250
6-Chloro-2-benzoxazolethiol 99%
6-Chloro-2-benzoxazolethiol
Appearance: Yellow to beige Crystalline powder or needles
Formula: C₇H₄ClNOS
Pto. de fusión: 229…232 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00800495
Núm. CAS: 22876-20-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to beige Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 229 to 232 °C
HPLC ≥98.5 %