(E)-4-(Dimethylamino)but-3-en-2-one 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Dimethylamino-but-1-en-3-one, trans-4-(Dimethylamino)-3-buten-2-one, (E)-4-(Dimethylamino)but-3-en-2-one
298020100 298025000
ACRO298020100EA 156 EUR
ACRO298020100 ACRO298025000
(E)-4-(Dimethylamino)but-3-en-2-one 98%
(E)-4-(Dimethylamino)but-3-en-2-one
Appearance: Clear red-brown to dark brown Liquid
Formula: C₆H₁₁NO
MW: 113,16 g/mol
Pto. Ebullición: 101…102 °C (5 mmHg)
Densidad: 0,96 g/cm³
Pto. de inflamación: 107 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00142611
Núm. CAS: 2802-08-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear red-brown to dark brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5570 to 1.5600 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %