4-Hydroxy-7-methoxycoumarin 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
298850010 298850050
ACRO298850010EA 93.3 EUR
ACRO298850010 ACRO298850050
4-Hydroxy-7-methoxycoumarin 95%
4-Hydroxy-7-methoxycoumarin
CAS No.: 17575-15-4
Formula: C₁₀H₈O₄
Pto. de fusión: 263…265 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00673700
Núm. CAS: 17575-15-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Beige to pink Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %