(S)-2-Amino-3-hydroxy-3-methylbutanoic acid 98%, 94% ee
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: (S)-(+)-2-Amino-3-hydroxy-3-methylbutanoic acid, H-Val(3-OH)-OH
299142500 299140010
ACRO299142500EA 158 EUR
ACRO299142500 ACRO299140010
(S)-2-Amino-3-hydroxy-3-methylbutanoic acid 98%, 94% ee
(S)-2-Amino-3-hydroxy-3-methylbutanoic acid
CAS No.: 2280-27-5
Formula: C₅H₁₁NO₃
MW: 133,15
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00800535
Núm. CAS: 2280-27-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
TLC ≥97.5 %
Enantiomeric excess ≥93 % (HPLC)
Specific optical rotation +11° to +14° (20°C, 589 nm) (c=2, 6 N HCl)