Tetrakis(1-pyrazolyl)borate potassium salt 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
300160010 300160050
ACRO300160010EA 89.4 EUR
ACRO300160010 ACRO300160050
Tetrakis(1-pyrazolyl)borate potassium salt 95%
Tetrakis(1-pyrazolyl)borate potassium salt
CAS No.: 14782-58-2
Formula: C₁₂H₁₂BKN₈O₄
Pto. de fusión: 253…254 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00800557
Núm. CAS: 14782-58-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥94 %