Bis(phenylsulphonyl)sulphide 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
300830010 300830050
ACRO300830010EA 94.6 EUR
ACRO300830010 ACRO300830050
Bis(phenylsulphonyl)sulphide 96%
Bis(phenylsulphonyl)sulphide
CAS No.: 4388-22-1
Formula: C₁₂H₁₀O₄S₃
Pto. de fusión: 129…134 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00094733
Núm. CAS: 4388-22-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Off-white to pink Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 129 to 134 °C
HPLC ≥95 %