4-Hydroxy-1,2,2,6,6-pentamethylpiperidine 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
300860010 300862500 300860050
ACRO300860010EA 180 EUR
ACRO300860010 ACRO300862500 ACRO300860050
4-Hydroxy-1,2,2,6,6-pentamethylpiperidine 99%
4-Hydroxy-1,2,2,6,6-pentamethylpiperidine
Appearance: Light yellow Flakes
Formula: C₁₀H₂₁NO
Pto. Ebullición: 238 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 70…76 °C
Densidad: 0,967 g/cm³
Pto. de inflamación: 118 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00191220
Núm. CAS: 2403-89-6
UN: 3259
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow Flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 70 to 76 °C
GC ≥98.5 %