1-Hydroxy-1-cyclopropanecarboxylic acid 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1-hydroxycyclopropane-1-carboxylic acid, 1-Hydroxycyclopropanecarboxylic acid
301430010 301430050
ACRO301430010EA 144 EUR
ACRO301430010 ACRO301430050
1-Hydroxy-1-cyclopropanecarboxylic acid 97%
1-Hydroxy-1-cyclopropanecarboxylic acid
CAS No.: 17994-25-1
Formula: C₄H₆O₃
MW: 102,089 g/mol
Pto. de fusión: 108…110 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00010797
Núm. CAS: 17994-25-1
UN: 3261
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥96.0 %