N-Boc-1,6-diaminohexane 95%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: N-tert-Butoxycarbonyl-1,6-hexanediamine, N-Boc-1,6-Diaminohexane
301830010 301830050
ACRO301830010EA 72.6 EUR
ACRO301830010 ACRO301830050
N-Boc-1,6-diaminohexane 95%
N-Boc-1,6-diaminohexane
Appearance: Clear light yellow Viscous liquid
Formula: C₁₁H₂₄N₂O₂
MW: 216,33 g/mol
Pto. Ebullición: 106…110 °C (,3 mmHg)
Pto. de inflamación: 125 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00671489
Núm. CAS: 51857-17-1
UN: 2735
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear light yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4590 to 1.4610 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %