L-Selenocystine 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
301862500 301860010
ACRO301862500EA 79.5 EUR
ACRO301862500 ACRO301860010
L-Selenocystine 98%
L-Selenocystine
CAS No.: 29621-88-3
Formula: C₆H₁₂N₂O₄Se₂
Pto. de fusión: 212…215 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00800971
Núm. CAS: 29621-88-3
UN: 3283
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to ochre Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration excess NaOH ≥97.5 %