2-(3-Methoxyallylidene)malonic acid dimethyl ester 95%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(3-Methoxyallylidene)malonic acid dimethyl ester
302090025 302090100
ACRO302090025EA 90.4 EUR
ACRO302090025 ACRO302090100
2-(3-Methoxyallylidene)malonic acid dimethyl ester 95%
2-(3-Methoxyallylidene)malonic acid dimethyl ester
CAS No.: 41530-32-9
Formula: C₉H₁₂O₅
MW: 200,19 g/mol
Pto. Ebullición: 120…125 °C (,3 mmHg)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00800589
Núm. CAS: 41530-32-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear yellow-green Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %