Methyl-1-hydroxy-1-cyclopropane carboxylate 90%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
302110010 302110050
ACRO302110010EA 162 EUR
ACRO302110010 ACRO302110050
Methyl-1-hydroxy-1-cyclopropane carboxylate 90%
Methyl-1-hydroxy-1-cyclopropane carboxylate
Appearance: Clear yellow Liquid
Formula: C₅H₈O₃
Pto. Ebullición: 70 °C (13 mmHg)
Pto. de inflamación: 17 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD02093884
Núm. CAS: 33689-29-1
UN: 3272
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥88 %