4,6-Dimethyldibenzothiophene 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
302190010 302190050
ACRO302190010EA 138 EUR
ACRO302190010 ACRO302190050
4,6-Dimethyldibenzothiophene 95%
4,6-Dimethyldibenzothiophene
CAS No.: 1207-12-1
Formula: C₁₄H₁₂S
MW: 212.31 g/mol
Pto. de fusión: 147…153 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00216264
Núm. CAS: 1207-12-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to beige to light brown Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 150 to 156 °C
GC ≥94 %