L-Proline methyl ester hydrochloride 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
303000050 303000010 303000250
ACRO303000050EA 96.9 EUR
ACRO303000050 ACRO303000010 ACRO303000250
L-Proline methyl ester hydrochloride 98%
L-Proline methyl ester hydrochloride
CAS No.: 2133-40-6
Formula: C₆H₁₁NO₂·HCl
Pto. de fusión: 71 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00012708
Núm. CAS: 2133-40-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥97.5 %
Water ≤0.5 % (K.F.)
Specific optical rotation -31° to -35° (20°C, 589 nm) (c=1, H2O)