Ethyl-3-aminopropanoate hydrochloride 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
303060100
303060500
ACRO303060100EA
65.3
EUR
ACRO303060100
ACRO303060500
Ethyl-3-aminopropanoate hydrochloride 98%
Ethyl-3-aminopropanoate hydrochloride
CAS No.: 4244-84-2
Formula:
C₅H₁₁NO₂·HCl Pto. de fusión: 55…57 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012909 Núm. CAS: 4244-84-2 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to off-white Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Argentometric | 97.5 to 102.5 % |
TLC | ≥98.5 % |