Sodium metatungstate hydrate, crystalline
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
304090500 304092500 304090010
ACRO304090500EA 99.5 EUR
ACRO304090500 ACRO304092500 ACRO304090010
Sodium metatungstate hydrate, crystalline
Sodium metatungstate hydrate
CAS No.: 652154-12-6
Formula: H₂Na₆O₄₀W₁₂·xH₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00150663
Núm. CAS: 652154-12-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Crystalline powder or beads
Assay ≥85 % (WO3)
Stabilizer ≤200 ppm (Cr-salt) Typical