Sodium metatungstate in water estabilizado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
304100500 304102500
ACRO304100500EA 202 EUR
ACRO304100500 ACRO304102500
Sodium metatungstate in water estabilizado
Sodium metatungstate
2.82 density solution
Appearance: Clear yellow to light green Liquid
Formula: H₂Na₆O₄₀W₁₂H₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00150663
Núm. CAS: 12141-67-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear yellow to light green Liquid
Assay ≥67 % (WO3)
Stabilizer Typically 0.02 % Na2Cr2O7 salt