1-Methylimidazolidin-2-one 98+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1-Methyl-2-imidazolidinone
304155000
304150020
ACRO304155000EA
80.2
EUR
ACRO304155000
ACRO304150020
1-Methylimidazolidin-2-one 98+%
1-Methylimidazolidin-2-one
Appearance: Off-white to beige Crystalline solid
Formula:
C₄H₈N₂O MW: 100.121 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00800601 Núm. CAS: 694-32-6 UN: 2811 ADR: 6.1 III |
Resultados test especificaciones
Appearance | Off-white to beige Crystalline solid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥98.0 % |