2-Chloro-4-hydroxybenzoic acid hydrate 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Carboxy-3-chlorophenol hydrate
304200010 304200050
ACRO304200010EA 77.1 EUR
ACRO304200010 ACRO304200050
2-Chloro-4-hydroxybenzoic acid hydrate 98%
2-Chloro-4-hydroxybenzoic acid hydrate
Formula: C₇H₅ClO₃·xH₂O
MW: 172,57 g/mol (anhy)
Pto. Ebullición: 350 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 207…209 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00798116
Núm. CAS: 56363-84-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Off-white to beige to orange-brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤8 % (K.F.)
Titration with TBAH ≥97.5 % (On dry substance)