Estearato de metilo mixture of homologs
Proveedor: Thermo Scientific
304220010 304220025
ACRO304220010EA 140 EUR
ACRO304220010 ACRO304220025
Estearato de metilo mixture of homologs
Estearato de metilo
Formula: CH₃(CH₂)₁₆CO₂CH₃
MW: 298,51 g/mol
Pto. Ebullición: 215 °C (15 mmHg)
Pto. de fusión: 37…39 °C
Densidad: 0,836 g/cm³
Pto. de inflamación: >112 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009005
Núm. CAS: 112-61-8
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to cream Waxy solid
Infrared spectrum Conforms
Acid value ≤1 mg KOH/g
Iodine value ≤1 g I2/100 g
Saponification value 186 to 208 mg KOH/g