Dodecanedioyl dichloride 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
305340250 305340050
ACRO305340250EA 172 EUR
ACRO305340250 ACRO305340050
Dodecanedioyl dichloride 98%
Dodecanedioyl dichloride
Appearance: Clear yellow to brown Liquid
Formula: C₁₂H₂₀Cl₂O₂
MW: 267.19 g/mol
Pto. Ebullición: 140 °C (.5 mmHg)
Densidad: 1.06 g/cm³
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012243
Núm. CAS: 4834-98-4
UN: 3265
ADR: 8 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear yellow to brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4670 to 1.4690 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %