Ethoxyacetylene 40% (w/w) in hexanes
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
307390050 307390010 307390250
ACRO307390050EA 134 EUR
ACRO307390050 ACRO307390010 ACRO307390250
Ethoxyacetylene 40% (w/w) in hexanes
Ethoxyacetylene
CAS No.: 927-80-0
Formula: C₄H₆O
Pto. Ebullición: 55…56 °C (760 mmHg)
Densidad: 0,718 g/cm³
Pto. de inflamación: –28 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00009247
Núm. CAS: 927-80-0
UN: 1993
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear orange to brown Solution
Identification confirmed by 1H-NMR
NMR (1H-NMR) ca. 40 % w/w (Typical 35 to 55 % w/w)