(Triphenylphosphoranylidene)acetaldehyde 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-(Triphenylphosphoranylidene)acetaldehyde, (Formylmethylene)triphenylphosphorane
307490050
307490250
307491000
ACRO307490050EA
69.2
EUR
ACRO307490050
ACRO307490250
ACRO307491000
(Triphenylphosphoranylidene)acetaldehyde 97%
(Triphenylphosphoranylidene)acetaldehyde
CAS No.: 2136-75-6
Formula:
C₂₀H₁₇OP MW: 304.33 g/mol Pto. de fusión: 185…188 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006994 Núm. CAS: 2136-75-6 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Cream to pink to orange to brown Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤4.0 % (K.F.) |
Titration with HClO4 | 96.0 to 104.0 % (on dry substance) |