4-Aminostyrene 90% Stabilised, technical
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-Vinylaniline
308480050 308480010 308480250
ACRO308480050EA 170 EUR
ACRO308480050 ACRO308480010 ACRO308480250
4-Aminostyrene 90% Stabilised, technical
4-Aminostyrene
Appearance: Yellow to orange-red Liquid or solid
Formula: C₈H₉N
MW: 119.17 g/mol
Pto. Ebullición: 249 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 23…24 °C
Densidad: 1.01 g/cm³
Pto. de inflamación: 99 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00015329
Núm. CAS: 1520-21-4
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to orange-red Liquid or solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥88 %
Stabilizer Approx. 100 ppm 4-tert-Butylcatechol