2-Methylene-1,3-propanediol 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
308590010 308590050
ACRO308590010EA 58 EUR
ACRO308590010 ACRO308590050
2-Methylene-1,3-propanediol 97%
2-Methylene-1,3-propanediol
CAS No.: 3513-81-3
Formula: C₄H₈O₂
Pto. Ebullición: 93…95 °C (2 mmHg)
Densidad: 1,08 g/cm³
Pto. de inflamación: <110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00075162
Núm. CAS: 3513-81-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4730 to 1.4750 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %