Nonafluorovaleric acid 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Nonafluoropentanoic Acid, IPC-PFFA-5, Perfluoropentanoic Acid, Perfluorovaleric Acid
309290050 309290250
ACRO309290050EA 97.8 EUR
ACRO309290050 ACRO309290250
Nonafluorovaleric acid 97%
Nonafluorovaleric acid
CAS No.: 2706-90-3
Formula: C₅HF₉O₂
MW: 264,05 g/mol
Pto. Ebullición: 140 °C
Densidad: 1,71 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00040211
Núm. CAS: 2706-90-3
UN: 3265
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear light yellow to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥96.0 %