Buthionine sulphoximine 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
309475000 309470050
ACRO309475000EA 157 EUR
ACRO309475000 ACRO309470050
Buthionine sulphoximine 99%
Buthionine sulphoximine
CAS No.: 5072-26-4
Formula: C₈H₁₈N₂O₃S
Pto. de fusión: 215 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00070309
Núm. CAS: 5072-26-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥98.5 %