1,2-Bis(chlorodimethylsilyl)ethane 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
313260050 313260250
ACRO313260050EA 28.7 EUR
ACRO313260050 ACRO313260250
1,2-Bis(chlorodimethylsilyl)ethane 96%
1,2-Bis(chlorodimethylsilyl)ethane
Appearance: Transparent Low melting solid
Formula: C₆H₁₆Cl₂Si₂
Pto. Ebullición: 198…200 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 35…38 °C
Pto. de inflamación: 65 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000505
Núm. CAS: 13528-93-3
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Transparent Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥95 %