3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl Isocyanate 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Isocyanato-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene, 3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylisocyanate, Isocyanic Acid 3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl Ester
314170050 314170010
ACRO314170050EA 117 EUR
ACRO314170050 ACRO314170010
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl Isocyanate 98%
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl Isocyanate
CAS No.: 16588-74-2
Formula: C₉H₃F₆NO
MW: 255.12 g/mol
Pto. Ebullición: 62 °C (2 mmHg)
Densidad: 1.47 g/cm³
Pto. de inflamación: 67 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013559
Núm. CAS: 16588-74-2
UN: 2206
ADR: 6.1 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4295 to 1.4315 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %