Ethoxycarbonyl isocyanate 90% tech.
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
314310010
314310050
314310250
ACRO314310010EA
158
EUR
ACRO314310010
ACRO314310050
ACRO314310250
Ethoxycarbonyl isocyanate 90% tech.
Ethoxycarbonyl isocyanate
CAS No.: 19617-43-7
Formula:
C₄H₅NO₃ Pto. Ebullición: 25 °C (10 mmHg) Densidad: 1,11 g/cm³ Pto. de inflamación: 35 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011719 Núm. CAS: 19617-43-7 UN: 3080 ADR: 6.1,II |
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear colorless to slightly colored Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥88 % |