1-Adamantyl isocyanate 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Isocyanic acid 1-Adamantyl Ester, 1-Adamantyl Isocyanate
314360050 314360010 314360250
ACRO314360050EA 122 EUR
ACRO314360050 ACRO314360010 ACRO314360250
1-Adamantyl isocyanate 98%
1-Adamantyl isocyanate
Appearance: White Powder
Formula: C₁₁H₁₅NO
MW: 177,247 g/mol
Pto. de fusión: 144…146 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00134405
Núm. CAS: 4411-25-0
UN: 2206
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 140 to 150 °C
GC ≥97.5 %