1-Chloro-2-methylpropyl chloroformate 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 1-Chloro-2-methylpropyl carbonochloridate
314470010 314470050
ACRO314470010EA 50.2 EUR
ACRO314470010 ACRO314470050
1-Chloro-2-methylpropyl chloroformate 98%
1-Chloro-2-methylpropyl chloroformate
Appearance: Clear colorless Liquid
Formula: C₅H₈Cl₂O₂
MW: 171.017 g/mol
Densidad: 1.17 g/cm³
Pto. de inflamación: 53 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00012387
Núm. CAS: 92600-11-8
UN: 2742
ADR: 6.1 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4310 to 1.4330 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %