2-(Benzyloxy)ethanol 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Ethylene Glycol Monobenzyl Ether, Benzyl Cellosolve, Benzyl Glycol
314650050 314650010 314650250
ACRO314650050EA 102 EUR
ACRO314650050 ACRO314650010 ACRO314650250
2-(Benzyloxy)ethanol 98%
2-(Benzyloxy)ethanol
CAS No.: 622-08-2
Formula: C₉H₁₂O₂
MW: 152,19 g/mol
Pto. Ebullición: 265 °C
Densidad: 1,07 g/cm³
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002868
Núm. CAS: 622-08-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5200 to 1.5220 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %