Methyl-β-D-galactopyranoside 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: Methyl-β-D-galactoside, (2R,3R,4S,5R,6R)-2-(hydroxymethyl)-6-methoxytetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol, (2R,3R,4S,5R,6R)-2-(Hydroxymethyl)-6-methoxytetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol
314980050 314980010
ACRO314980050EA 172 EUR
ACRO314980050 ACRO314980010
Methyl-β-D-galactopyranoside 98%
Methyl-beta-D-galactopyranoside
CAS No.: 1824-94-8
Formula: C₇H₁₄O₆
MW: 194,18 g/mol
Pto. de fusión: 175…179 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00064357
Núm. CAS: 1824-94-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to almost white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1 % (K.F.)
HPLC ≥97.5 % (ELSD)
Specific optical rotation -16° to -20° (20°C, 589 nm) (c=1.5, MeOH)