Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium(0) 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
318775000 318770050 318770250
318775000.EA 65.9 EUR
318775000. 318770050. 318770250.
Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium(0) 97%
Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium(0)
CAS No.: 51364-51-3
Formula: C₅₁H₄₂O₃Pd₂
Pto. de fusión: 152…155 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013310
Núm. CAS: 51364-51-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Purple to black Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis ≥96.0 %