3,4-Dichlorobenzyl isocyanate 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
319220010 319220100
ACRO319220010EA 115 EUR
ACRO319220010 ACRO319220100
3,4-Dichlorobenzyl isocyanate 98%
3,4-Dichlorobenzyl isocyanate
Appearance: Clear colorless Liquid
Formula: C₈H₅Cl₂NO
MW: 202,034 g/mol
Pto. Ebullición: 282 °C (760 mmHg)
Densidad: 1,375 g/cm³
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00673063
Núm. CAS: 19752-09-1
UN: 2206
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5656 to 1.5676 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %