4-Methoxybenzyl isocyanate 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
319400010 319400050 319400250
ACRO319400010EA 75.5 EUR
ACRO319400010 ACRO319400050 ACRO319400250
4-Methoxybenzyl isocyanate 99%
4-Methoxybenzyl isocyanate
CAS No.: 56651-60-6
Formula: C₉H₉NO₂
Pto. Ebullición: 90 °C (,6 mmHg)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00673064
Núm. CAS: 56651-60-6
UN: 2206
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5305 to 1.5325 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %