2,2'-Bipyridyl-1,1'-dioxide 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
319610010
319610050
ACRO319610010EA
56.9
EUR
ACRO319610010
ACRO319610050
2,2'-Bipyridyl-1,1'-dioxide 98%
2,2'-Bipyridyl-1,1'-dioxide
CAS No.: 7275-43-6
Formula:
C₁₀H₈N₂O₂ Pto. de fusión: 296…298 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00065169 Núm. CAS: 7275-43-6 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Off-white to cream Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥97.5 % |