tert-Butylphosphonic acid 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
321520010 321520050
ACRO321520010EA 62.3 EUR
ACRO321520010 ACRO321520050
tert-Butylphosphonic acid 98%
tert-Butylphosphonic acid
CAS No.: 4923-84-6
Formula: C₄H₁₁O₃P
Pto. de fusión: 188…192 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012296
Núm. CAS: 4923-84-6
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 187 to 192 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %