(−)-Caryophyllene oxide 95%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: (−)-Epoxycaryophyllene, β-Caryophyllene epoxide, Caryophyllene oxide, trans-Caryophyllene oxide, (−)-Caryophyllene oxide, (1R,4R,6R,10S)-4,12,12-Trimethyl-9-methylene-5-oxatricyclo[8.2.0.04,6]dodecane, (-)-beta-Caryophyllene epoxide, Epoxycaryophyllene, (1R,4R,6R,10S)-9-Methylene-4,12,12-trimethyl-5-oxatricyclo[8.2.0.04,6]dodecane, (−)-Epoxydihydrocaryophyllene, BCP oxide, β-Caryophyllene oxide
325080100 325080500 325082500
ACRO325080100EA 33.3 EUR
ACRO325080100 ACRO325080500 ACRO325082500
(−)-Caryophyllene oxide 95%
(−)-Caryophyllene oxide
CAS No.: 1139-30-6
Formula: C₁₅H₂₄O
MW: 220,356 g/mol
Pto. de fusión: 55…62 °C
Densidad: 0,96 g/cm³
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00134216
Núm. CAS: 1139-30-6
UN: 3077
ADR: 9,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 55 to 64 °C
GC ≥94 %
Specific optical rotation -55° to -75° (20 °C, 589 nm) (c=10, EtOH)