N-Methyl-N-octylamine 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: N-Methyloctan-1-amine, n-Methyloctylamine
325620250 325621000
ACRO325620250EA 200 EUR
ACRO325620250 ACRO325621000
N-Methyl-N-octylamine 98%
N-Methyl-N-octylamine
Appearance: Clear colorless to yellow Liquid
Formula: C₉H₂₁N
MW: 143.27 g/mol
Pto. Ebullición: 68 °C (8 mmHg)
Densidad: 0.79 g/cm³
Pto. de inflamación: 63 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00048927
Núm. CAS: 2439-54-5
UN: 2735
ADR: 8 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4260 to 1.4290 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %