3,4-Diaminothiophene dihydrochloride 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
325890010 325890050
ACRO325890010EA 84.8 EUR
ACRO325890010 ACRO325890050
3,4-Diaminothiophene dihydrochloride 96%
3,4-Diaminothiophene dihydrochloride
Appearance: Grey to brown Crystalline powder
Formula: C₄H₆N₂S
Pto. de fusión: 240…245 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00671511
Núm. CAS: 90069-81-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Grey to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥95 %
Loss on drying ≤3 %