Sodium-tert-pentyloxide 95%, puro
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Sodium tert-pentoxide, Sodium tert-pentoxide, 95%, tert-Amyl alcohol sodium salt
327551000 327555000
ACRO327551000EA 73.8 EUR
ACRO327551000 ACRO327555000
Sodium-tert-pentyloxide 95%, puro
Sodium-tert-pentyloxide
Appearance: Cream to tan Powder
Formula: C₅H₁₁NaO
MW: 110,132 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064245
Núm. CAS: 14593-46-5
UN: 3206
ADR: 4.2,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Cream to tan Powder
Titration with HClO4 ≥94 %