3,3',5,5'-Tetrametilbencidina Easy, liquid substrate
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: TMB
328030300 328031000
ACRO328030300EA 52.9 EUR
ACRO328030300 ACRO328031000
3,3',5,5'-Tetrametilbencidina Easy, liquid substrate
3,3',5,5'-Tetrametilbencidina
Formula: C₁₆H₂₀N₂
MW: 240.35 g/mol
Pto. Ebullición: 402
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00007748
Núm. CAS: 54827-17-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow-green to light blue Solution
Absorbance (Background level)