Calcimycin (A23187) free acid 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Calcium Ionophore A23187, Calcium Ionophore III, Antibiotic A23187
328080010 328080050
ACRO328080010EA 60.6 EUR
ACRO328080010 ACRO328080050
Calcimycin (A23187) free acid 98%
Calcimycin (A23187)
CAS No.: 52665-69-7
Formula: C₂₉H₃₇N₃O₆
MW: 523,63 g/mol
Pto. de fusión: 182…193 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00151202
Núm. CAS: 52665-69-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 182 to 193 °C
TLC ≥97.5 %