Fumonisin B1 96%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
328250010
328250050
ACRO328250010EA
210
EUR
ACRO328250010
ACRO328250050
Fumonisin B1 96%
Fumonisin B1
CAS No.: 116355-83-0
Formula:
C₃₄H₅₉NO₁₅ MW: 721,838 g/mol Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD00133349 Núm. CAS: 116355-83-0 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to tan Powder or granules or solid |
HPLC | ≥95 % |