Paclitaxel 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
328420010 328420050 328420250
ACRO328420010EA 71.3 EUR
ACRO328420010 ACRO328420050 ACRO328420250
Paclitaxel 99+%
Paclitaxel
CAS No.: 33069-62-4
Formula: C₄₇H₅₁NO₁₄
Pto. de fusión: 213…216 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00869953
Núm. CAS: 33069-62-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 203 to 223 °C
HPLC ≥99.0 %