Wortmannin 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
328590010 328590050
ACRO328590010EA 105 EUR
ACRO328590010 ACRO328590050
Wortmannin 98%
Wortmannin
Appearance: White to light yellow Powder
Formula: C₂₃H₂₄O₈
Pto. de fusión: 234…240 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00133927
Núm. CAS: 19545-26-7
UN: 2811
ADR: 6.1,I
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Powder or solid or film
HPLC ≥97.5 %