DETA NONOate (NOC-18) 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: DETA/NO, 2,2′-(Hydroxynitrosohydrazino)bis-ethanamine, Diethylenetriamine NONOate, 3,3-Bis(aminoethyl)-1-hydroxy-2-oxo-1-triazene
328650250 328651000
ACRO328650250EA 84.1 EUR
ACRO328650250 ACRO328651000
DETA NONOate (NOC-18) 95%
DETA NONOate (NOC-18)
CAS No.: 146724-94-9
Formula: C₄H₁₃N₅O₂
MW: 163.181 g/mol
Pto. de fusión: 98…106 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00278808
Núm. CAS: 146724-94-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
NMR ≥94 %